Learn More
Thermo Scientific™ Base de gélose pour Pseudomonas Oxoid™
Isolez sélectivement les espèces de Pseudomonas à partir d’une gamme d’échantillons avec ce milieu.
Marque: Thermo Scientific™ CM0559B
211.51 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21654" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.53100kg
Description
Isoler sélectivement les espèces de Pseudomonas à partir d’une gamme d’échantillons avec la base de gélose Pseudomonas Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée). Le milieu est une modification du milieu King A1 et contient du chlorure de magnésium et du sulfate de potassium pour une meilleure production pigmentaire et une récupération des Pseudomonas aeruginosa tout en inhibant fortement les espèces Klebsiella, Proteus et Providencia.
La base de gélose Pseudomonas est conçue de façon à ce qu’en ajoutant le supplément approprié (SR0102 ou SR0103), le milieu devienne sélectif pour les sous-espèces Pseudomonas aeruginosa ou Pseudomonas en général.
- Sélectif : Pseudomonas aeruginosa forme des colonies d’une couleur vert fluorescent, alors que la croissance de Klebsiella, Proteus et Providencia est fortement inhibée.
- Meilleure production pigmentaire qui facilite l’identification
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Base de gélose pour Pseudomonas | |
Gélose | |
Pour milieu de 10.3 L |
Poudre | |
500 g |
Pour un usage en laboratoire uniquement