Learn More
Thermo Scientific™ Gélose R2A (déshydratée)
Dénombrez les bactéries hétérotrophes dans des échantillons d’eau potable grâce à ce milieu réduit sur le plan nutritionnel afin d’empêcher toute croissance excessive.
Marque: Thermo Scientific™ CM0906B
232.75 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21654" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.59300kg
Description
Dénombrez les bactéries hétérotrophes dans des échantillons d’eau potable grâce à la gélose R2A (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™. Ce milieu réduit sur le plan nutritionnel a été spécialement conçu pour améliorer la récupération des bactéries stressées et endommagées par le chlore dans des échantillons d’eau traitée. Les organismes stressés ou endommagés pendant le traitement de l’eau sont incapables de se développer dans un milieu fortement nutritif, étant donné que les organismes qui se développent plus rapidement les dépassent. Par conséquent, l’utilisation d’un milieu peu nutritif comme la gélose R2A incubée pendant des durées plus longues permet à ces organismes stressés de se développer correctement.
Les méthodes standard de dénombrement des bactéries hétérotrophes dans l’eau utilisent traditionnellement des milieux riches sur le plan nutritionnel, comme la gélose pour comptage sur plaque, avec une incubation à 35 C1. Les organismes isolés dans ces conditions peuvent ne représenter qu’un faible pourcentage des bactéries présentes dans l’échantillon2.
La gélose R2A facilite la récupération des bactéries stressées et endommagées, et permet ainsi d’obtenir des comptages de colonies plus réalistes par rapport aux milieux traditionnels.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
Spécification
Référence industrielle : EP, BP, USP. | |
Poudre | |
500 g |
Gélose R2A | |
Gélose | |
Pour 27,6 L de milieu |
Pour un usage en laboratoire uniquement