Learn More
Thermo Scientific™ Comprimés pour solution saline Oxoid™
Les comprimés pour solution saline Oxoid sont utilisés pour la préparation de 500 ml de solution saline isotonique à 0,85 %.
Marque: Thermo Scientific™ BR0053G
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.44280kg
Description
Les comprimés pour solution saline Oxoid sont utilisés pour la préparation de 500 ml de solution saline isotonique à 0,85 %.
Spécification
Comprimés salins | |
Réactif | |
Chaque comprimé permet de fabriquer 500 ml de milieu |
Comprimé | |
À l’unité |
Pour un usage en laboratoire uniquement