Learn More
Oxone, monopersulfate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407974
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
Code produit. 11443850
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 089892.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 70693-62-8 | H3K5O18S4 | 614.74 g/mol
Oxone is used for halogenation of a,b-unsaturated carbonyl compounds and catalytic generation of hypervalent iodine reagents for alcohol oxidation. It is a used for rapid, and good synthesis of oxaziridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70693-62-8
Formule moléculaire H3K5O18S4
Poids moléculaire (g/mol) 614.74
Numéro MDL MFCD00040551
Clé InChI HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Synonyme Potassium peroxymonosulfate, Potassium monopersulfate triple salt
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxone
Forme physique Granulaire
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (100mg/ml).
Poids de la formule 615.5
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.15 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxone, monopersulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium peroxymonosulfate sulfate, Potassium pyrosulfate,Dipotassium peroxodisulphate, Potassium