Learn More
p-fluorotoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-135897
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
352-32-9
MFCD00000358
WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
4-fluorotoluene, p-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-4-methyl, p-fluoromethylbenzene, toluene, p-fluoro, 1-methyl-4-fluorobenzene, p-fluoromethyl benzene, unii-nud6wz1b8f, p-tolyl fluoride, para-fluorotoluene
9603
1-fluoro-4-méthylbenzène
CC1=CC=C(C=C1)F
352-32-9
MFCD00000358
WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
4-fluorotoluene, p-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-4-methyl, p-fluoromethylbenzene, toluene, p-fluoro, 1-methyl-4-fluorobenzene, p-fluoromethyl benzene, unii-nud6wz1b8f, p-tolyl fluoride, para-fluorotoluene
9603
1-fluoro-4-méthylbenzène
CC1=CC=C(C=C1)F
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau p-Fluorotoluene
Note relative au nom 97%
Point de fusion -56°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 116°C
Point d’éclair 10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H7F
Formule linéaire CH3C6H4F
Indice de réfraction 1.4674 to 1.4694
Quantité 10 g
Beilstein 05, 290
Merck Index 15, 4212
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.,soluble in alcohols,ether
Poids moléculaire (g/mol) 110.13
Poids de la formule 110.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Fluorotoluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.