Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH combinée à embout plat Orion™ 8135BN ROSS™
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 8135BN ROSS fournit des valeurs stables jusqu’à 0,01 pH en moins de 30 secondes.
Marque: Thermo Scientific™ 8135BN
328.37 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21700" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.25200kg
Description
L’électrode de pH combinée Thermo Scientific Orion 8135BN ROSS fournit des valeurs stables jusqu’à 0,01 pH en moins de 30 secondes.
Les résultats sont trois à cinq fois plus précis qu’avec des électrodes classiques.
L’électrode de pH combinée à surface plane ROSS 8135BN mesure le pH des surfaces molles et humides — , solides et semi-solides —, telles que les plaques de gel d’Agar, les viandes, la pâte à pain et des échantillons similaires. Avec une dérive inférieure à 0,002 pH par jour et une standardisation réduite, cette électrode fonctionne dans des cas extrêmes d’échantillons variant de 50°C ou plus.
- Matériau : Corps en époxy
- Plage de pH : 0 à 14
- Plage de températures : De 0° à 100°C
- Référence interne : ROSS
- Jonction : Fibre de verre
- Dimensions : 120 × 12mm
- Précision en pH 0,01
- Solution de remplissage : Orion 810007
- Diamètre du bouchon : 16mm
- Les petits échantillons sont disposés dans des micro-coupelles.
- Surface plane
Comprend : un flacon de 60 mL de solution de remplissage ROSS, 810007 et un bec verseur
Spécification
Avec connecteur BNC | |
fibre de verre | |
0-14 | |
Électrode de pH à surface plane combinée, connecteur BNC | |
3M KCl | |
ROSS | |
Stockage à court terme (une semaine maximum) : Faites tremper l’électrode dans la solution de stockage d’électrodes de pH ROSS, réf. 810001 ou dans la solution de stockage d’électrodes de pH standard, Réf. 910001. Pour améliorer les performances de l’électrode, utilisez la solution de stockage d’électrodes de pH ROSS. Stockage à long terme (plus d’une semaine) : Remplissez la chambre de référence et obturez l’orifice de remplissage. Couvrez le bulbe capteur et la jonction de référence avec le bouchon protecteur, le manchon ou le flacon contenant quelques gouttes de solution de stockage. Avant de réutiliser l’électrode, préparez-la comme si elle était neuve. | |
39 po | |
0,47 pouce | |
16mm |
BNC | |
Corps époxy | |
0°C à 100°C | |
< 0.002pH/day | |
pH-mètre standard, connecteur BNC | |
0,01 | |
32 ° à 212 ° F | |
1m | |
12mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.