Learn More
Merck Pointes de pipettes ZipTip™
Préparation d’échantillons et manipulation précise de liquides dans un seul dispositif
Marque: Merck ZTC04S096
430.76 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
Préparation d’échantillons et manipulation précise de liquides dans un seul dispositif
Lit de 0,6 μl de C18, C4, ou milieu avec un échange de cations forts fixé à l’extrémité de la pointe d’une pipette de 10 μl, de sorte qu’il n’y ait pas de volume mort ; les échantillons concentrés et purifiés sont élués dans 1 à 4 μl. Pour les applications nécessitant de plus petits volumes d’élution (par exemple <1 μ l), les pointes Zip Tip μ-C18 présentent un format microbien contenant 0,2 μl de milieu.
- Concentration et purification d’échantillons biologiques de 1–100 μl
- Idéal pour purifier et concentrer les femtomoles en picomoles de peptides, de protéines ou d’oligonucléotides en quelques minutes, avant la spectrométrie de masse, la HPLC, l’électrophorèse capillaire et d’autres techniques analytiques
Informations sur la commande
Deux types de conditionnement disponibles : plateaux rescellables (boîtes de 8 et 24 cônes) et racks pour 96 cônes (boîtes de 96 et de 960 cônes)
Spécification
Avec milieu C4 | |
1,25 in | |
Milieu fixe | |
Pipeteur universel | |
Polypropylène |
10 μl | |
3,1cm | |
96/boîte | |
ZipTipTM |