Learn More
Thermo Scientific™ Unités stériles de filtration analytique Nalgene™
Récupérez et cultivez des micro-organismes dans le cadre du contrôle qualité et des analyses de l’eau, des denrées alimentaires et des boissons, des matières premières et des produits finis.
Marque: Thermo Scientific™ 130-4045
124.36 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.08000kg
Description
Récupérez et cultivez des micro-organismes dans le cadre du contrôle qualité et des analyses de l’eau, des denrées alimentaires et des boissons, des matières premières et des produits finis grâce aux unités stériles de filtration analytique Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces unités de filtration complètes et efficaces comportent une cuve supérieure amovible et une membrane de filtration.
Caractéristiques :- Stérilisées aux rayons gamma, individuellement emballées
- La chambre supérieure se détache du récipient pour permettre la récupération de la membrane à l’aide d’une pince stérile
- Permet une récupération et une croissance excellentes des micro-organismes
- Le récipient est gradué de 20 à 150 ml pour faciliter la lecture du volume de l’échantillon
- Sa base large reste stable sur la paillasse
- 0,2 μm, taille idéale pour les tests de stérilité
- La taille de 0,45 μm a un quadrillage noir pour faciliter la numération des colonies
Spécification
La taille de 0.45 µm est conforme aux normes 909A, B et C des méthodes standard de l’APHA, 16e éd. ; fiches d’homologation EPA incluses. | |
0.45 μm | |
12 | |
47 mm |
Nitrate de cellulose | |
72 | |
Unités de filtration |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.