Learn More
Cytiva Collecteur de filtration sous vide à deux places Whatman™ AS 220 pour MBS-I
Collecteur de filtration sous vide à deux places AS 220 pour MBS-I
Marque: Cytiva 10445890
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 3.70000kg
Description
Système de filtration microbiologie• Economique: entonnoir stérile et autoclavable, réutilisable 50 fois
• Gain de temps: distribution automatique d'entonnoirs, pas de flambage de fritté
• Rampe de filtration 2 postes
• La fermeture de sécurité assure une fixation étanche de l'entonnoir
• Entonnoir fixé sur la rampe sans vissage ce qui évite le froissement de la membrane
• Une extension du nombre de poste est possible par connexion d'une ou plusieurs rampes en série par raccord sanitaires
• Rampe de filtration 2 postes
Spécification
Autoclavables | |
Collecteur de filtration sous vide | |
Systèmes de filtration sous vide microbiologique Whatman™ MBS I | |
Acier inoxydable |