Learn More
Flacons gradués en polypropylène Azlon™ avec volet inscriptible
36.37 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
36.37 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
42.66 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21660" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
36.37 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
42.66 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21660" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
Description
- Flacons en polypropylène haute pureté
- Conception étanche sans joint
- Des graduations imprimées nettes indiquent les millimètres et les onces liquides
- Grande zone d’écriture blanche pour faciliter l’étiquetage
- Contours intérieurs lisses pour un versement efficace et un nettoyage facile
- Idéal pour les liquides et les solides, parfait pour l’échantillonnage microbiologique
- Autoclavables à 121°C
Spécification
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 38 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Diamètre (métrique) | 50 mm |
Hauteur (métrique) | 100 mm |
Capacité (métrique) | 125 ml |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 32 mm |
Matériau | PP |
Quantité | 10/boîte |
Closure Included | Oui |