Learn More
Cytiva Whatman™ Papiers filtres pour tests d’aliments pour bébé
Tapis filtrant en mélange de cellulose et polyester utilisé pour tester optiquement les aliments pour bébés (lait artificiel) pour fibres textiles.
Marque: Cytiva 10348903
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.23000kg
Description
Tapis filtrant en mélange de cellulose et polyester utilisé pour tester optiquement les aliments pour bébés (lait artificiel) pour fibres textiles.
Whatman propose une gamme de papiers filtres en cellulose pour des applications spécifiques. La gamme de produits comprend des papiers filtres destinés à l’analyse du sol et à l’industrie du sucre.Spécification
Rond | |
Analyse optique des aliments pour bébés (lait artificiel) pour fibres textiles | |
0,86 mm | |
1,25 in |
Cellulose / polyester | |
0048 | |
Papier filtre pour tests d’aliments pour bébé | |
32 mm |