Learn More
Fisherbrand™ Colorimètre numérique
Mesurez l’absorbance d’une longueur d’onde particulière de lumière à l’aide d’un colorimètre numérique Fisherbrand™ spécifique avec transformateur 240 V et filtres.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.42470kg
Code produit. 11528092
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Colorimètre numérique
  • Avec transformateur de 240 V et filtres
  • Filtres 400-700 nm 
Spécification
Spécification
±0,05A à 1 A
Colorimètre numérique
400 à 700 nm
60mm
±0,02 A à 1 A
0,02 à 1 A (Absorbance), 2 % (Transmission)
40 nm
240 V
240 V, 50 Hz
50 Hz
0 à 199 % (transmission)
146 mm