Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH avec corps en époxy ambré
Proposés dans une variété de styles, y compris différentes solutions de référence et chambres de référence ; ces électrodes disposent d’un réservoir de référence externe rechargeable qui peut être rempli avec tout électrolyte compatible avec l’échantillon, y compris les remplissages recommandés pour les mesures non aqueuses.
Marque: Fisherbrand™
15.41 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
- La référence à double jonction est recommandée pour les échantillons contenant des composés organiques, des protéines, des métaux lourds ou des composés qui interagissent avec l’argent (par exemple, le sulfure, le bromure, l’iodure)
- Toutes les électrodes sont disponibles avec une dérivation détachable ou avec un câble / connecteur branché
- Conçu pour tous les systèmes de titration Brinkmann, Metrohm et Schott existants
- Le corps de l’électrode est construit avec un joint en verre rodé qui s’adapte à leurs récipients de titration
- Les titrateurs Ionics et Tytronics peuvent être équipés de cette même électrode sans le joint rodé
- L’une ou l’autre conception peut être commandée en fonction de l’unité de titration
Spécification
Électrode de pH avec corps en époxy ambré | |
Électrode |