Learn More
Thermo Scientific™ Électrode indicatrice de pH à jonction double Orion™ 9102DJWP
Utilisez l’électrode de pH à jonction double Thermo Scientific™ Orion™ 9102DJWP, une électrode combinée fiable et précise à corps en verre.
Marque: Thermo Scientific™ 9102DJWP
174.58 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
Utilisez l’électrode de pH à jonction double Thermo Scientific™ Orion™ 9102DJWP, une électrode combinée fiable et précise à corps en verre. Cette électrode procure une stabilité de mesure, une vitesse de réponse, une précision, une longévité et une reproductibilité des résultats accrues ainsi qu’une moindre dérive à long terme.
Comprend :
- Bouteille de 60 ml de solution de remplissage d’électrode, Orion 910008
Spécification
Électrode de pH à jonction double | |
Céramique | |
0 à 14 | |
Électrode de pH à jonction double | |
Double jonction Ag/AgCl | |
À conserver dans une solution de stockage d’électrodes de pH Orion 900011 | |
4,7 in | |
0,47 in |
Connecteur BNC étanche | |
Corps en verre | |
0°C à 60°C | |
KCl 3M | |
0.02 | |
32° à 140°F | |
120 mm | |
12 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.