Learn More
Fisherbrand™ Papier de test d’antibiotiques en linters de coton
Teste la sensibilité des bactéries aux antibiotiques.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.00990kg
Description
- Papier absorbant épais
- 100 % en fibre de linters de coton
- Poids :330g/m2
- Épaisseur : 0,9mm
- Absorption d’eau : 215 ml
Applications :
- Imprégnation d’antibiotiques pour le test de résistance de bactéries pathogènes
Spécification
Imprégnation d’antibiotiques pour le test de résistance d’organismes pathogènes | |
Linter de coton | |
1000 paquet | |
6 mm |