Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile vert Solvex™ série 37-675
Code produit. 11786554 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 11786554
Marque: Ansell™ 37675090
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour offrir des résultats optimaux dans les environnements de travail humides et secs où la résistance aux produits chimiques est essentielle. Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée, il offre un excellent confort pour le porteur.
  • La finition en losange inversée améliore encore les niveaux de préhension.
  • Longueur supérieure (38 cm) aux normes, protégeant également le poignet et la partie distale de l’avant-bras
  • La doublure floquée et le fil en nitrile flexible offrent un confort exceptionnel
  • Style gant
  • Réutilisable
  • Sans latex
  • Résistant aux produits chimiques et à la protection des liquides
  • CE, EN374-3:2003, CATÉGORIE III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Matériau de la manchette Nitrile
Applications Industrial
Couleur Green
Latex Free Yes
Matériau Nitrile
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 9
Épaisseur (métrique) 0,38 mm
Couleur de manchette de gant Vert
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Floqué
Quantité 12 paires
Résistant à Résistance chimique
Séries 37-675