Learn More
Fiole jaugée en PMP de classe A Azlon™
Avec code de lot imprimé. La fiole jaugée Azlon en PMP de classe A est équipée d’un bouchon en PP.
Marque: Azlon FDF138A
62.84 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Avec code de lot imprimé.La fiole jaugée Azlon en PMP de classe A est équipée d’un bouchon en PP.
- Fabriquée en PMP transparent en verre offrant une excellente clarté
- Marque de graduation ajustée individuellement selon les tolérances de classe A conformément à la norme ISO 1042
- Avec code de lot imprimé
- Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
- Fournie avec bouchon en PP
Spécification
ISO 1042 | |
Transparent | |
PMP | |
Bouchon | |
–20°C à +135°C | |
Autoclavable | |
Bouchon |
Polypropylène | |
1000 ml | |
310 mm | |
1 | |
± 0,4 ml | |
A |