Learn More
3M™ Lunettes-masques de sécurité à verres en polycarbonate série 2890
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Antibuée
Antibuée, Antirayures
Antirayures
Détails de ventilation:
Scellé
Ventilation indirecte
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Lunettes-masque de sécurité 3M™ 2890SA
- Oculaire de classe 1 approprié pour le port prolongé
- Conception étanche (sans ventilation) permettant la protection contre les liquides, la poussière, les gaz et les vapeurs
- Oculaire en acétate
- Revêtement antibuée
- Protection UV assurant une protection fiable contre les niveaux spécifiés de radiation UV dangereuse.
- Compatible avec les masques respiratoires 3M Série 4000 et Série 9300
Lunettes-masque de sécurité 3M™ 2890
- Conception avec ventilation indirecte pour une circulation améliorée, un confort optimal et un minimum de rayures dans des milieux chauds et humides.
- Lunettes ventilées pour réduire la formation et l'accumulation de buée
- Oculaire en polycarbonate
- Protection UV assurant une protection fiable contre les niveaux spécifiés de radiation UV dangereuse
- Revêtement spécial antibuée, assurant une vision plus claire et traitement antirayure.
- Compatible avec les masques respiratoires 3M Série 4000 et Série 9300
Lunettes-masque de sécurité 3M™ 2890A
- Conception avec ventilation indirecte pour une circulation améliorée, un confort optimal et un minimum de rayures dans des milieux chauds et humides.
- Lunettes ventilées pour réduire la formation et l'accumulation de buée
- Oculaire en acétate pour une excellente résistance aux produits chimiques
- Protection UV assurant une protection fiable contre les niveaux spécifiés de radiation UV dangereuse
- Revêtement spécial antibuée, assurant une vision plus claire.
- Compatible avec les masques respiratoires 3M Série 4000 et Série 9300
Lunettes-masque de sécurité 3M™ 2890S
- Oculaire de classe 1 approprié pour le port prolongé
- Conception étanche (sans ventilation) permettant la protection contre les liquides, la poussière, les gaz et les vapeurs
- Oculaire en polycarbonate
- Durabilité accrue avec revêtement anti-rayures extrêmement résistant et antibuée
- Protection UV assurant une protection fiable contre les niveaux spécifiés de radiation UV dangereuse
- Compatible avec les masques respiratoires 3M Série 4000 et Série 9300
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166:2001 |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Construction, laboratoires |
| Nb par paquet | 1paire |
| Détails de ventilation | Scellé |
| Matériau | Polycarbonate |
| Protection UV | Oui |