Learn More
Fisherbrand™ Flacons alpha ronds à col étroit en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Description
- Col étroit
- Flacon rond en verre borosilicaté
- Verre ambré ou transparent
Spécification
Diamètre (métrique) | 62 mm |
Hauteur (métrique) | 143 mm |
Type de produit | Flacon |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Transparents |
Matériau | Verre borosilicaté |
Nb par paquet | 60/boîte |
Quantité | 60/boîte |
Bouche | Étroit |
Forme | Coupe transversale, circulaire |