Learn More
Ansell Gants en latex TouchNTuff™ 69-318
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Matériau latex souple et élastique offrant un confort exceptionnel
- Conception fine et légère pour une sensibilité tactile améliorée
- Les bouts des doigts texturés facilitent la manipulation des petits objets et outils
- Normes FDA pour l’utilisation dans la transformation des aliments
- Ambidextres, usage unique
- Idéaux pour de nombreuses applications, comme :
- Analyses de laboratoire ou travaux techniques
- Manipulation de pièces complexes
- Transformation et manipulation des aliments
- Contrôle qualité
- Assemblage de composants électroniques
- Entretien et nettoyage légers
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001:2008, ISO 13485, ISO 9001:2008 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016, EN 374:2003 |
| Chemotherapeutic Rated | Non |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Laboratoire, Industrie |
| AQL | 1,5 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
| Afficher plus |