Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à plaque chauffante ARE, 370°C, aluminium
Plage d’agitation : 1 500 tr/min ; Taille : Dia. 135 mm
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 3.15000kg
Description
Performances exceptionnelles
- Distribution uniforme de la chaleur avec plaque chauffante en alliage revêtu d’aluminium
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Température maximale de 370°C
- Accepte des flacons de 15 litres maximum
- Régulation électronique de la vitesse jusqu’à 1500 tr/min
- Excellent contrôle de la vitesse, même à faible vitesse
- SpeedServo™ assure une vitesse constante même quand la viscosité change
- Aimant d’entraînement de type PCM haute puissance
La sécurité avant tout
- Protection IP 42 contre les déversements de liquide grâce à une cannelure d’écoulement
- Communication claire : le panneau avant affiche les °C et tr/min
- Interface LED enrichie pour les alarmes
Conception ergonomique
- Panneau de commandes incliné pour faciliter l’accès et la visibilité
- AluBlocks™ maximise le contrôle de la température et réduit les temps de manipulation
- Traitez différents tubes en associant des dispositifs AluBlocks™
Spécification
Aluminium | |
230 V | |
ARE | |
135 mm de diamètre | |
Température ambiante à 370°C | |
165 mm | |
2,6 Kg | |
15 L |
135 mm | |
230 V, 50 à 60 Hz, 630 W | |
Excellente résistance aux produits chimiques | |
115 mm | |
50/60 Hz | |
630 W | |
Agitateur à plaque chauffante, Agitateur | |
1 500 tr/min |