Learn More
Gosselin™ Récipient droit en PP Gosselin™ avec bouchon à vis
181.32 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
125 mL
180 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Hauteur (métrique):
70 mm
72 mm
74 mm
102 mm
Description
Conçu pour le prélèvement, le stockage et le transport des échantillons vers les laboratoires.
- Bouchon en polyéthylène
- Bouchon à vis étanche
- Versions stériles ou non stériles disponibles
Spécification
Matériau du bouchon | PEBD |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Diamètre (métrique) | 52 mm |
Hauteur (métrique) | 74 mm |
Type de produit | Conteneur d’échantillon |
Capacité (métrique) | 125 mL |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Prélèvement des échantillons |
Matériau | PP |
Nb par paquet | 380/paquet |