Learn More
Ansell™ Gants jetables Microflex™ 93-260
GREENER_CHOICE
Code produit. 15613074
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 15613074
Marque: Ansell™ 93260110
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fins mais robustes, ils offrent une protection contre les produits chimiques et un confort inégalé. Les gants jetables Microflex™ 93-260 possèdent une surface extérieure résistante aux solvants, une couche intermédiaire résistante aux acides et aux bases et une couche intérieure facilitant l’enfilage.
  • Conception à trois couches pour une protection supérieure contre les produits chimiques agressifs, notamment les acides, les solvants et les bases
  • La construction en mil fin améliore la tactilité et la dextérité
  • Matériau extra-doux et conception ergonomique pour un ajustement, une sensation et une souplesse exceptionnels pour plus longtemps
  • Taux acceptable abaissé en matière de micro-trous (NQA de 0,65) et manchette longue assurant une protection fiable contre les substances dangereuses
  • La formulation et le traitement sans silicone garantissent une meilleure protection des produits
TABLEAU DES TAILLES
  • XS – 5,5 à 6
  • S – 6,5 à 7
  • M – 7,5 à 8
  • L – 6,5 à 9
  • XL – 9,5 à 10
  • 2XL – 10,5 à 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577, TYPE II, directive 89/686 sur les EPI, normes EN 420, 388 et 374, CATÉGORIE III
Applications Industrial
Couleur Vert, Bleu
Jetable Oui
Hand Ambidextres
Latex Free Yes
Matériau Nitrile, Néoprène
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants jetables
Dimensions 2XL
Épaisseur (métrique) 0,198mm
Type de doigt Texturés
Type de manchette de gant Bord roulé, long
Modèle 93 / 260
Type d’emballage Distributeur
Quantité 50Pack
Résistant à Produits chimiques agressifs, notamment les acides, les solvants et les bases
Résistance à la traction 22 MPa
Longueur (métrique) 300 mm
Largeur (métrique) 122 mm