Läs mer
Läs mer
Ansell™ Gants jetables Microflex™ 93-260
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Förpackningsstorlek
50 pièces
Beskrivning
- Conception à trois couches pour une protection supérieure contre les produits chimiques agressifs, notamment les acides, les solvants et les bases
- La construction en mil fin améliore la tactilité et la dextérité
- Matériau extra-doux et conception ergonomique pour un ajustement, une sensation et une souplesse exceptionnels pour plus longtemps
- Taux acceptable abaissé en matière de micro-trous (NQA de 0,65) et manchette longue assurant une protection fiable contre les substances dangereuses
- La formulation et le traitement sans silicone garantissent une meilleure protection des produits
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Conformité | ASTM D3577, TYPE II, EPI 89/686, EN 420, 388 et 374, CATÉGORIE III |
| Applications | Industrial |
| Couleur | Vert, Bleu |
| Jetable | Oui |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Nitrile, Néoprène |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants jetables |
| Dimensions | L |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering