Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-735
GREENER_CHOICE
Code produit. 15833417 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
6 pièces
Certains gants peuvent contenir des ingrédients connus pour être une cause possible d’allergies chez les personnes sensibilisées, qui peuvent développer des réactions de contact irritantes et/ou allergiques. En cas de réactions allergiques, consultez immédiatement un médecin. Pour plus d’informations, veuillez contacter Ansell.
Code produit. 15833417
Marque: Ansell™ 58735090
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Certains gants peuvent contenir des ingrédients connus pour être une cause possible d’allergies chez les personnes sensibilisées, qui peuvent développer des réactions de contact irritantes et/ou allergiques. En cas de réactions allergiques, consultez immédiatement un médecin. Pour plus d’informations, veuillez contacter Ansell.
Ne choisissez pas entre la protection chimique ou celle contre les coupures. Ayez les deux !
  • La barrière en nitrile offre une protection chimique avancée contre de nombreux produits chimiques fréquemment utilisés
  • La technologie de résistance aux coupures INTERCEPT™ protège contre les coupures selon ISO, niveau C
  • Technologie ANSELL GRIP™ pour la manipulation de pièces humides ou huileuses offrant une meilleure dextérité, une meilleure préhension et un confort plus complet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité EN 388:2016 ; EN_ISO_374-5:2016:] ; EN_ISO_374-1:2016; règlement CE 1935/2004 ; règlement CE 2023/2006 ; règlement de l’Allemagne sur les denrées alimentaires ; EN 1149
Classification Catégorie III
Zone enduite 1re couche entièrement enduite, 2de couche paume enduite
Matériau de la manchette Nitrile
Description Protection chimique avancée couplée à un excellent niveau de protection contre les coupures.
Applications Industrial
Coating Material Nitrile
Couleur Vert
Cut Resistance Rating Résistance aux coupures de niveau C selon la norme ISO
Jetable Non
Finition externe Nitrile
Qualité Industrie
Hand Spécifique
Laboratory/Cleanroom Use Utilisation en laboratoire
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile résistants aux produits chimiques et aux coupures
Dimensions 9
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 0,039 inches
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type de doigt Technologie Ansell GRIP™
À utiliser avec (application) Protection contre les produits chimiques et les liquides
À utiliser avec (équipement) Protection contre les produits chimiques et les liquides
Couleur de manchette de gant Vert
Type de manchette de gant Manchette
Couleur de l’ourlet Vert
Matériau de revêtement Fil INTERCEPT
Doublure Doublure INTERCEPT haute visibilité
Modèle 58-735
Type d’emballage Grand sac contenant 6 paires
Type de paume Paume trempée, technologie Ansell GRIP
Taille du port (impériale) 5,63 in
Taille du port (métrique) 143 mm
Résistant à AJKLMNOPT
Séries Série AlphaTec 58
Indice de déchirure 3
Dimensions (L x l) 350 x 102 mm
Longueur (impériale) 13,78 inches
Longueur (métrique) 350 mm
Largeur (impériale) 5,62 in
Largeur (métrique) 143 mm
Poids (impériale) 3,35 oz.
Poids (métrique) 85 g
Afficher plus Afficher moins
Les données de résistance chimique fournies ont été évaluées dans des conditions de laboratoire à partir d’échantillons prélevés uniquement dans la paume et ne concernent que les produits chimiques testés. Cela peut être différent en cas d’utilisation dans un mélange. Pour des gants de dimensions supérieures ou égales à 400 mm, les données de résistance chimique sont basées sur des échantillons prélevés, à 80 mm à partir de l’extrémité de la manchette. Les données sur la résistance chimique peuvent ne pas refléter la durée réelle de la protection sur le lieu de travail et la différenciation entre les mélanges et les produits chimiques purs. Nous vous recommandons de vérifier que les gants sont adaptés à l’utilisation prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer du type d’essai en fonction de la température, de l’abrasion et de la dégradation. Lorsqu’ils sont utilisés, les gants de protection peuvent fournir une résistance moindre aux produits chimiques dangereux en raison de changements dans les propriétés physiques. Les mouvements, l’ensachage, le frottement, la dégradation causés par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement le temps d’utilisation réel. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte dans la sélection des gants résistants aux produits chimiques.
  1. Avant toute utilisation, inspectez les gants à la recherche de défauts ou d’imperfections tels que des trous, des petits orifices et des déchirures. Si les gants sont déchirés ou perforés pendant l’utilisation, jetez-les immédiatement. En cas de doute, n’utilisez pas les gants, obtenez une nouvelle paire.
  2. Ne retournez pas les gants
  3. Il est essentiel d’éviter tout contact entre les produits chimiques et votre peau, même s’ils sont considérés inoffensifs.
  4. Évitez de porter des gants sales sur l’intérieur. Ceux-ci peuvent irriter la peau, causer une dermatite, voire pire
  5. Les gants contaminés doivent être nettoyés ou lavés avant leur retrait.
  6. Assurez-vous que les produits chimiques ne peuvent pas entrer par la manchette.
  7. Les gants de niveau de déchirure 1 ou supérieur (conformément à la norme EN 388) ne doivent pas être utilisés comme protection contre les lames dentelées ou lorsqu’il existe un risque d’enchevêtrement avec les pièces mobiles de la machine.
  8. Les gants ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue.
  9. Les gants ne doivent pas être utilisés pour protéger contre les rayonnements ionisants ni pour une utilisation dans les enceintes de confinement.
  10. Tous les gants adaptés au contact avec les denrées alimentaires ne peuvent pas être utilisés contre toutes les denrées alimentaires. Certains gants peuvent présenter une migration excessive vers certains types de denrées alimentaires. Pour savoir quelles restrictions s’appliquent et pour quelles denrées alimentaires spécifiques les gants peuvent être utilisés, veuillez obtenir des conseils auprès d’Ansell ou consulter la déclaration de conformité d’Ansell Food.
  11. Si des gants sont utilisés dans des environnements explosifs, veuillez vous assurer qu’ils répondent aux exigences EN 16350. Les personnes qui portent ces gants doivent être correctement reliées à la terre, par exemple, en portant des chaussures et des vêtements adéquats. Avertissement : les gants ne doivent pas être désemballés, ouverts, ajustés ou retirés en atmosphère inflammable ou explosive. Les propriétés électrostatiques des gants peuvent être affectées par le vieillissement, l’usure, la contamination et les dommages et peuvent ne pas être suffisantes pour les atmosphères inflammables enrichies en oxygène lorsque des évaluations supplémentaires sont nécessaires