Learn More
Pissette ronde intégrale Azlon™
17.81 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
34.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
34.24 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Description
- Pissette à col large
- Dotées de bouchon en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
- Conçues avec bec verseur intégré pour éviter toute contamination
Spécification
Matériau du bouchon | PP |
Chemical Label | Vierge |
Type de produit | Pissette |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Comprend | Bec verseur intégré |
Couleur de bouchon | Rouge, jaune, bleu, vert et orange |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Forme | Rond |