Learn More
Merck Millex™-HN Syringe Filter for Samplicity G2, Nylon, 0.45 μm
This 33 mm syringe filter with a Hydrophilic Nylon membrane, for non-sterile filtration on the Samplicity G2 system, has a 0.45 μm pore size used in preparation of aqueous & organic solutions prior to chromatography or other instrument analyses.
Marque: Merck SAMP2HNNB
Informations supplémentaires : Poids : 1.09000kg
Description
Présentation des filtres Millex™ pour le système Samplicity™ G2- Le système de filtration Samplicity™ G2 permet une filtration sous vide de jusqu’à 8 échantillons à la fois, directement dans des flacons pour HPLC
- Les filtres Millex™ pour le système Samplicity™ G2 fournissent des entonnoirs adaptateurs et des filtres Millex™ de 33 mm
- Le système Samplicity™ G2 a un impact ergonomique inférieur à celui de la filtration par seringue manuelleLe système Samplicity G2 a un impact ergonomique inférieur à celui de la filtration par seringue manuelle
- Disponibles en tailles des pores de 0,20 µm et 0,45 µm avec les membranes Durapore™ en PVDF, Millipore Express™ PLUS en PES ou nylon
Applications : HPLC ; filtration d’échantillons visqueux ou chargés de particules pour HPLC
Spécification
Violet | |
PP | |
0,45 μm | |
4,5 cm2 | |
≤80 μL | |
250/boîte | |
250Pack | |
Filtre Millex avec entonnoir à remplissage facile | |
33 mm |
Raccord d’entrée Luer-LockTM femelle / raccord de sortie lisse Luer mâle | |
Nylon (hydrophile) | |
HN | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
PP | |
8,6 bar (125 psi) | |
45°C | |
≤ 80 µL après purge d’air |