Learn More
MEDICOM Masque à valve Safemask™ Fit+Pro FFP3 NR
Code produit 31781311 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Taille unique
Conditionnement:
144 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781311 Taille unique 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781311 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur M63110V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.62€
    378.76€ / 144 pièces
    Économisez 21.86€
    5% de réduction
Expédition estimée: 29-10-2026
SafeMask Le masque à valve FFP3 Fit+Pro protège contre les aérosols toxiques et les fortes concentrations, offrant un meilleur confort respiratoire.
  • Le design à trois panneaux pliés s’adapte à différentes formes et tailles de visages
  • Des mousses d’étanchéité sur les panneaux supérieurs et inférieurs assurent une étanchéité idéale tout en offrant un confort inégalé à celui qui le porte
  • Facile à enfiler et à ajuster grâce à des sangles élastiques coulissantes et un anneau de serrage
  • La valve d'expiration expulse efficacement la chaleur et l'humidité, réduisant ainsi le risque de buée sur les lunettes du porteur
  • Son emballage individuel aide à contrôler le risque de contamination
Spécification
Couleur Blanc
Design Type Pliage à plat
Jetable Usage unique
Type de filtre FFP3
Matériau Polypropylène
Type de produit Masque pour particules multifonction
Dimensions Taille unique
Avec soupape d’expiration Oui