Learn More
MEDICOM Safemask™ Fit+Pro Masque FFP3 NR
Code produit 31781384 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Taille unique
Conditionnement:
240 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781384 Taille unique 240 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781384 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur M63110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.39€
    432.87€ / 240 pièces
    Économisez 55.52€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
SafeMask Le masque Fit+Pro FFP3 protège contre les aérosols toxiques et les fortes concentrations de particules tout en offrant un confort optimal.
  • Le design à trois panneaux pliés s’adapte à différentes formes et tailles de visages
  • Des mousses d’étanchéité sur les panneaux supérieurs et inférieurs assurent une étanchéité idéale tout en offrant un confort inégalé à celui qui le porte
  • Facile à enfiler et à ajuster grâce à des sangles élastiques coulissantes et un anneau de serrage
  • Son emballage individuel aide à contrôler le risque de contamination
Spécification
Couleur Blanc
Design Type Pliage à plat
Jetable Usage unique
Type de filtre FFP3
Matériau Polypropylène
Type de produit Masque pour particules multifonction
Dimensions Taille unique
Avec soupape d’expiration Non