Learn More
Corning™ Microtubes à centrifuger en plastique à faible liaison Costar™
La technologie des polymères liés réduit la liaison de protéines et d’acides nucléiques, ce qui permet une meilleure récupération des échantillons. Les microtubes à centrifuger™ en plastique à faible liaison Corning™ Costar™ résistent à des forces pouvant atteindre 17 000 x g.
39.20€ - 46.69€
Spécification
FCR max. | 17000 ×g |
---|---|
Type de produit | Microtube à centrifuger |
Type de couvercle | Bouchon à clipser |
Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
Couleur de bouchon | Naturel |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10296091
|
Corning™
3206 |
0,65 mL |
46.69€
500 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10574391
|
Corning™
3207 |
1,7 mL |
39.20€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Technologie de polymère lié qui réduit la liaison des protéines et des acides nucléiques, pour une meilleure récupération d’échantillon Les microtubes à centrifuger en plastique à faible liaison Corning™ Costar™ Low Binding Plastic Microcentrifuge Tubes™ résistent à des forces pouvant atteindre 17 000 x g.
- Fabriqués en polypropylène naturel (non coloré) pour une durabilité optimale
- Certifiées sans RNase / DNase
- Non stériles, autoclavables
- Graduations externes et place d’écriture dépolie pour faciliter la mesure et l’identification des échantillons
- Surface à bouchon plat pour un étiquetage pratique
- L’étanchéité du joint permet une ouverture et une fermeture répétées
Spécification
17000 ×g | |
Bouchon à clipser | |
Naturel | |
Autoclavables | |
PP | |
Oui | |
Conique |
Microtube à centrifuger | |
Sans DNase ni RNase | |
PP | |
Naturel | |
Non stérile | |
Bouchon à clipser |