missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ P2Y11 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2821)
GREENER_CHOICE

Code produit 30275488
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30275488 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30275488 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA556823

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

P2Y11 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

P2Y11 belongs to the family of G protein coupled receptors, and is coupled to the stimulation of the phosphoinositide and adenylyl cyclase pathways and behaves as a selective purinoceptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène P2Y11
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone HL2821
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with no preservative
Expression P2RY11
Numéro d’ordre du gène Q96G91
Alias de gène P2RY11; P2Y purinoceptor 11; P2Y11; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 11; purinergic receptor P2Y11
Symboles de gène(s) P2RY11
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide encompassing a sequence within the Intracellular domain of human P2Y11. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Protein A
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5032
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.