Learn More
p57Kip2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16822295 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16822295 20 μL 20µL
16812295 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16822295 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 233171AP20UL
 Article restreint
En stock
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene is part of a gene cluster on chromosome Xp11.23. The encoded protein contains a zinc finger motif often found in transcriptional regulators, however, its exact function is not known. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.
Spécification
Antigène p57Kip2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.43 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression CDKN1C
Numéro d’ordre du gène P49918
Alias de gène BWCR, BWS, CDKN1C, KIP2, p57, p57Kip2, WBS
Symboles de gène(s) CDKN1C
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène p57Kip2 Fusion Protein Ag19849
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1028
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG