Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA kinase p70 S6 (Total) multi-espèces InstantOne™
InstantOne ELISA
Marque: Invitrogen™ 85-86051-11
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.23750kg
Alert:
Veuillez contacter le service technique pour obtenir un certificat d’authenticité spécifique par lot
Includes:
- Manuel d'utilisation
- Plaque de dosage InstantOne™ – 96 puits (scellés)
- Tampon de lyse cellulaire (5X)
- Solution activatrice
- Tampon de lavage (10x)
- Réactif d’anticorps de capture p70 S6K
- Réactif d’anticorps de détection p70 S6K
- Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé)
- Réactif de détection (substrat TMB)
- Solution d’arrêt
- Joint de plaques
Description
Le test ELISA InstantOne™ est spécialement conçu pour la mesure précise du p70 S6K total humain et de souris dans les lysats cellulaires. La détection de p70 S6K de rat est attendue. Le kit ELISA InstantOne™ permet une analyse rapide des échantillons en une heure environ. Tous les réactifs utilisés dans un sandwich ELISA traditionnel sont ajoutés en solution à une plaque suivie d’une étape de lavage et d’une détection avec le substrat colorimétrique TMB.
La p70 S6 kinase (protéine ribosomique p70 S6 kinase, p70S6K) est un membre 70 kDa de la famille des kinases ribosomiques S6 (RSK) des kinases sérine/thréonine. La p70 S6 kinase est principalement localisée dans le cytoplasme, et est essentielle à la prolifération cellulaire régulée par les facteurs de croissance, les voies impliquant la motilité cellulaire, telles que les métastases, la réponse immunitaire et la réparation tissulaire. La p70 S6 kinase agit en aval de la phosphoinositide (PI) 3-kinase, et sa principale cible physiologique est la protéine ribosomique S6, qui est impliquée dans la régulation à la hausse de la synthèse des protéines. L’activité kinase de la p70 S6 kinase entraîne une augmentation de la synthèse des protéines et de la prolifération cellulaire. L’amplification de la région de l’ADN codant la p70 S6 kinase et la surexpression sont observées dans certaines lignées cellulaires de cancer du sein.Spécification
P23443,Q8BSK8 | |
Kit ELISA | |
Humain, souris. | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
PS6K,S6K,S6K-bêta-1,S6K1,STK14A,p70 S6KA,p70(S6K)-alpha,p70-S6K,p70-alpha | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humain, souris. | |
1 h 10 min |
Biotine | |
Lysats cellulaires | |
ELISA | |
6198, 72508 | |
Anticorps de capture, Réactif pour anticorps de détection, Plaque d’analyse InstantOne™, Tampon de lyse cellulaire, Solution activatrice, Tampon de lavage (10x), Réactif de substrat (TMB), Solution d’arrêt, Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé), Scellage des plaques | |
96 Tests | |
Lysat cellulaire ,20 μl | |
Protéine ribosomique S-6 kinase bêta-1, RPS-6KB-1, STK-14A | |
1 h 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche