Learn More
Thermo Scientific™ Chambre Cell Locker™ avec plateau en cuivre et couvercle de transport
Protégez vos cellules les plus sensibles, même pendant le transport.
Marque:  Thermo Scientific™ 50154739X6
Informations supplémentaires : Poids : 11.00000kg
Code produit. 15804295
  • 7360.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-08-2024
Description
Protégez vos cellules les plus sensibles, même pendant le transport.
Chaque chambre Cell Locker™ individuelle est en fait une chambre de quarantaine. Peut être désinfectée manuellement ou être autoclavée.
  • Les filtres à membrane double 0,2 μm permettent la circulation de l’air mais excluent les contaminants microbiens
  • Le filtre à membrane 0,2 μm remplaçable est hydrophobe, oléophobe et résistant aux solvants organiques. Il répond en outre aux normes de biosécurité et de faible cytotoxicité
  • Les boîtes et flacons peuvent être retirés individuellement sur un plateau de travail ou à l’intérieur de la chambre, avec un couvercle de transport (en option) pour protéger les échantillons de l’air extérieur
  • Le plateau antidérapant glisse vers l’extérieur pour permettre l’accès aux récipients de culture, ou le plateau entier peut être retiré
Spécification
Spécification
Protection et transport de cellules
Chambre, plateau en cuivre et couvercle de transport
6 Paquets