Learn More
Fisherbrand™ Sachets mélangeur à palettes avec filtre complet
Sachets pour mélangeur à palettes Fisherbrand à utiliser avec les mélangeurs à palettes.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 2.29900kg
Description
- Stériles, sachets de 400 ml
- PEBD vierge de haute qualité
- Résistant aux déchirures et aux accros
- Adapté à la plupart des mélangeurs à palettes
- Disponible avec ou sans filtre
Spécification
400 mL | |
Aliments et autres échantillons | |
Mélangeurs à palettes | |
300 x 190 mm |