missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAICS Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16538331
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16538331 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16538331 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur PA592985

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

PAICS Polyclonal Antibody

PAICS Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PAICS
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 2.64 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression PAICS
Numéro d’ordre du gène P22234, P51583
Alias de gène 2610511I09Rik; ADE2; ADE2H1; AIR carboxylase; Airc; Multifunctional protein ADE2; multifunctional protein ADE2H1; Paics; PAIS; Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase; phosphoribosylaminoimidazole carboxylase, phosphoribosylaminoimidazole succinocarboxamide synthetase; phosphoribosylaminoimidazole carboxylase, phosphoribosylaminoribosylaminoimidazole succinocarboxamide synthetase; phosphoribosylaminoimidazole carboxylase, phosphoribosylaminoribosylaminoimidazole, succinocarboxamide synthetase; phosphoribosylaminoimidazole carboxylase; phosphoribosylaminoimidazolesuccinocarboxamide synthase; Phosphoribosylaminoimidazole-succinocarboxamide synthase; SAICAR synthetase
Symboles de gène(s) PAICS
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 176-425 of human PAICS (NP_0010729921).
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10606, 140946
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.