Learn More
Atago™ Réfractomètre de poche pour lait de soja modèle PAL-27S
Marque: Atago™ 4427
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Réfractomètre de poche pour lait de soja | |
PAL-27S | |
Résolution de 0,1 % / Température de 0,1°C | |
100 g | |
109 mm | |
31 mm | |
10°C à 100°C | |
2 piles AAA |
0 à 20 Lait de soja | |
± 0,2 % de lait de soja / Température de ±1°C | |
IP 65 | |
31 x 55 x 109 mm | |
55 mm | |
10°C à 40°C | |
0,1°C |