Learn More
Atago™ Instrument de mesure de l’alcool éthylique de poche portatif numérique modèle PAL-34S
Marque: Atago™ 4434
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Compteur d’alcool éthylique de poche numérique portatif | |
PAL-34S | |
0.5% Ethyl alcohol/0.1°C Temperature | |
IP 65 | |
31 x 55 x 109 mm | |
55 mm | |
10°C à 35°C | |
0.1°C |
Alcool éthylique 0 à 45 % (g/100 g) | |
±1 % d’alcool éthylique / Température de ±1°C | |
3 s | |
100 g | |
109 mm | |
31 mm | |
10°C à 35°C | |
2 piles AAA |