Learn More
Palladium, 4,5 % rhodium, 0,5 % sur pâte de carbone, F101023-4,5/0,5, Thermo Scientific™
Code produit. 15497737
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15497737
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H37169.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium, 4.5% Rhodium
Note relative au nom 0.5% on carbon paste, F101023-4.5
Couleur Gris
Forme physique Solide
Quantité 5 g