Learn More
Palladium, 5 % sur pâte de carbone activée, 5R394, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Palladium |
| Note relative au nom | 5% on activated carbon paste, 5R394 |
| Couleur | Noir |
| Quantité | 5 g |
| Odeur | Odorless |
| Densité | 1.5 g/mL |