Learn More
Alfa Aesar™ Palladium, 8 %, platine, 2 % ; sur poudre de carbone activée , 50 % d’eau humide nominalement
Marque: Alfa Aesar™ 042208.04
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.00200kg
Quantité. | 2g |
---|
Description
- Hydrogénation sélective des nitrates en hydroxylamines, réduction des oxydes d’azote en N2 avec H2 en présence de CO et de CO2
Identifiants chimiques
7440-05-3 | |
106.42 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
23938 |
Pd | |
MFCD01074898 | |
on carbon, black, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
CHEBI:33363 |
Spécification
Palladium, Platinum | |
Pd, 8%, Pt, 2% on activated carbon powdernominally 50% water wet | |
Pd | |
on carbon, black, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
106.42 | |
CHEBI:33363 |
2g | |
7440-05-3 | |
MFCD01074898 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
23938 |