Learn More
Invitrogen™ Palladium API Fluorescent Detection Kit
Analyse de l’activité API du palladium dans divers solvants, notamment le toluène, l’éthanol, l’acétonitrile, le DMSO et les échantillons contenant du DMF.
Marque: Invitrogen™ EIAPDAPIF
Includes: Plaques à 96 puits, étalon, autres réactifs et tampons spécifiques au dosage et fiche technique spécifique au lot.
Description
Le kit de détection du palladium, à usage de recherche uniquement, est un test fluorescent conçu pour la quantification et la détection du palladium dans divers solvants, notamment des échantillons contenant du toluène, de l’éthanol, de l’acétonitrile, du DMSO et DMF.
Ce kit complet et prêt à l’emploi comprend une ou plusieurs plaques noires à 96 puits, un étalon de palladium, un réactif de détection du palladium et d’autres composants pour effectuer le dosage. Ce kit nécessite l’utilisation d’un lecteur de microplaques à 96 puits capable de lire l’émission fluorescente à 520 nm, avec excitation à 485 nm.
Caractéristiques de performance
• Type de dosage : kit de détection par fluorescence
• Types d’échantillons : divers solvants, notamment le toluène, l’éthanol, l’acétonitrile, le DMSO et le DMF
• Plage de la courbe standard : 3,1–100 nM
• Réactivité : indépendante de l’espèce
Contexte
De nombreuses nouvelles transformations synthétiques qui ont été développées au cours des dernières années utilisent des composés de palladium (Pd) pour la catalyse des réactions de couplage carbone-carbone et carbone-hétéroatome telles que les transformations Buchwald-Hartwig, Heck, Kumada, Negishi, Nozaki-Hiyama, Sonogashira, Stille, Suzuki-Miyaura et Tsuji-Trost. L’utilisation de ces réactions ne cesse d’augmenter dans les procédés pharmaceutiques car elles utilisent un large éventail de groupes fonctionnels et peuvent donc servir à construire des molécules complexes. Cependant, les réactions catalysées par le palladium présentent un problème dans la mesure où le palladium peut souvent être retenu dans le produit isolé.
Principe du dosage
Les méthodes standard de quantification du palladium dans les échantillons sont l’analyse de l’absorption atomique, la fluorescence des rayons X et la spectroscopie des émissions de plasma (p. ex. spectroscopie de masse à plasma à couplage inductif ou ICP-MS). Ces méthodes nécessitent des instruments coûteux avec un scientifique hautement qualifié pour fonctionner. La contamination croisée de l’instrument peut limiter le débit de cette analyse et nécessite une méthodologie de nettoyage scrupuleuse.
Ce kit de détection du palladium par fluorescence est conçu pour la détermination rapide des quantités relatives de Pd présentes dans une variété d’échantillons et de solvants, notamment le toluène, l’éthanol, l’acétonitrile, le DMSO et le DMF. Le kit utilise une molécule de détection non fluorescente qui, en présence de palladium, se clive pour donner un produit très fluorescent.
Spécification
Une ou plusieurs plaques à 96 puits, étalon, autres réactifs et tampons spécifiques au dosage et fiche technique spécifique au lot. Conserver à –20°C. |
|
Lecteur de microplaques | |
Non codant | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
Kit de détection | |
Non codant | |
96 dosages | |
API de palladium |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.