Learn More
Acétate de palladium(II), trimère, Pd 45,9-48,4 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4782044
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11346028 1 g 1g
11356028 5 g -
11336028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11346028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010516.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3375-31-3
Formule moléculaire C4H6O4Pd
Poids moléculaire (g/mol) 224.51
Numéro MDL MFCD00012453
Clé InChI YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
CID PubChem 167845
Nom IUPAC palladium(2+) ; diacétate
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) acetate
Point de fusion ∽205°C (decomposition)
Couleur Rouge à marron
Forme physique Diverses formes en rouge-(poudre / flocons / cristaux / microbilles)
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 45.9 to 48.4%
Informations sur la solubilité Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene.
Poids de la formule 673.46
Aspect Various forms in red-brown color (powder/flake/crystalline/beads)