Learn More
Trifluoroacétate de palladium(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4782045
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11358238 1 g 1g
11368238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11358238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039448.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 42196-31-6 | C4F6O4Pd | 332.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42196-31-6
Formule moléculaire C4F6O4Pd
Poids moléculaire (g/mol) 332.45
Numéro MDL MFCD00013204
Clé InChI PBDBXAQKXCXZCJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium ii trifluoroacetate, palladium ii 2,2,2-trifluoroacetate, palladium 2+ ion ditrifluoroacetate, palladium trifluoroacetate, palladium 2+ ditrifluoroacetate, trifluoroacetic acid palladium ii salt, bis 2,2,2-trifluoroacetoxy palladium, acmc-209jo7, ksc235m3d
CID PubChem 2733347
SMILES [Pd++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) trifluoroacetate
Point de fusion 210°C (decomposition)
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Informations sur la solubilité Soluble in diethyl ether and acetone. Insoluble in benzene,chloroform and trifluoroacetic acid.
Nom IUPAC palladium(2+) ; 2,2,2-trifluoroacétate
Poids de la formule 332.44
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Brown powder