missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide palmitique, >99 %, MP Biomedicals™

Code produit. p-4403858 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11334109

Marque: MP Biomedicals 0210090510

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 57-10-3
Formule moléculaire C16H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 256.43
Numéro MDL MFCD00002747
Clé InChI IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
CID PubChem 985
ChEBI CHEBI:15756
Nom IUPAC acide hexadécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O

Spécification

Nom chimique ou matériau Palmitic acid
Couleur Blanc
Densité 1.4273g/mL
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 10 g
Poids de la formule 256.4
Forme physique Poudre cristalline
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis