Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide palmitoléique, 99 %
Code produit. 10166943 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10166943
Marque: Thermo Scientific Chemicals 376910050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 373-49-9 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 373-49-9
Formule moléculaire C16H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 254.41
Numéro MDL MFCD00004437
Clé InChI SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
Synonyme palmitoleic acid, cis-9-hexadecenoic acid, z-hexadec-9-enoic acid, 9-cis-hexadecenoic acid, zoomaric acid, z-9-hexadecenoic acid, 9z-hexadecenoic acid, palmitolinoleic acid, cis-palmitoleic acid, zoomeric acid
CID PubChem 445638
ChEBI CHEBI:28716
Nom IUPAC Acide (Z)-hexadec-9-énoïque
SMILES CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmitoleic acid
Point de fusion 0.5°C
Densité 0.8940g/mL
Point d’ébullition 162.0°C (0.6 mmHg)
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4570 to 1.4590
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.894
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 254.41
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Palmitoleic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.