Learn More
Honeywell™ Respirateur purificateur d’air (APR) Panoramasque™ à masque complet
Code produit 15952912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du masque:
EPDM
Silicone
Matériau (lentille):
PMMA
Spécifique aux risques liés au chlore
Verre laminé pour risques chimiques
Comprend:
Absence de membrane phonique
Avec membrane phonique (métal)
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du masque Matériau (lentille) Comprend Conditionnement
15952912 Silicone PMMA Absence de membrane phonique 1 pièce
12612923 EPDM PMMA Avec membrane phonique (métal) 1 pièce
12652923 Silicone PMMA Avec membrane phonique (métal) 1 pièce
12662923 EPDM Spécifique aux risques liés au chlore Absence de membrane phonique 1 pièce
12672923 EPDM Verre laminé pour risques chimiques Absence de membrane phonique 1 pièce
12602923 EPDM PMMA Absence de membrane phonique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15952912 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1710980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.52€
    182.94€ / 1 pièces
    Économisez 354.58€
    65% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
L’APR Panoramasque™ à masque complet est un système à filtre unique avec raccord fileté Rd40 qui offre une protection respiratoire, selon le type de boîte installé.
  • Type de produit : Respirateur purificateur d’air à masque complet
  • Matériau (corps) : EPDM / silicone
  • Matériau (verre) : PMMA, verre, risque spécifique lié au chlore
  • Couleur : Noir, jaune
  • Cartouche : Raccord à filtre unique via Rd40 (1/7 po)
  • À utiliser avec : Certification EN141 ou EN143 Classe 1 ou 2 Filtres Honeywell
  • EPI Classe : Variable (dépend de la cartouche)
  • Types de risques : Particules, gaz, vapeur, fumée
  • Applications : Industrie chimique, industries du pétrole et du gaz, industrie pharmaceutique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications (EN) EN 136:1989
Type de connexion Système de filetage Rd40 1/7 po
Couleur Jaune
Type de filtre Filtre unique
Type de produit Respirateur purificateur d’air à masque complet
Matériau du masque Silicone
À utiliser avec (application) Industrie chimique, industries du pétrole et du gaz, industrie pharmaceutique
À utiliser avec (équipement) Certification EN141 ou EN143 Classe 1 ou 2 Filtres Honeywell
Type de harnais Harnais à cinq points
Comprend Absence de membrane phonique
Matériau (lentille) PMMA
Sangle de cou Oui