Learn More
Paricalcitol-d6, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Description
Paricalcitol-d6 is the deuterium labeled Paricalcitol. Paricalcitol is a drug used for the prevention and treatment of secondary hyperparathyroidism (excessive secretion of parathyroid hormone) associated with chronic renal failure.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Paricalcitol-d6 |
| CAS | 2070009-67-3 |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Forme physique | Solide |
| Formule moléculaire | C27H38D6O3 |
| Couleur | Blanc |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (236.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]([C@@H]([C@@H](/C=C/[C@@H](C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)C)CC1)(CCC/2)[C@@]1(C2=C\C=C3C[C@H](C[C@@H](C/3)O)O)[H] |
| Industry Type | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Poids moléculaire (g/mol) | 422.67 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.