Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur de compression fileté en PFA Parker Hannifin™
Excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et pour les applications nécessitant de résister à des pressions plus élevées que les raccords cannelés
Marque: Cole-Parmer™ 31321-19
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Résistance chimique supérieure grâce à une composition en PFA durable.
- Profitez d’un joint étanche à des pressions plus élevées.
- Résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et en utilisant l’écrou pour la comprimer afin de former un joint sécurisé.
Spécification
Adaptateur fileté de compression | |
Autoclavables | |
1/4 po | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
Transparent | |
375°F |
Compression x NPT(M) | |
PFA | |
1/4 x 3/8 po | |
3/8 in NPT(M) | |
150°psi | |
175°C |