Learn More
Thermo Scientific™ Particle Certified Glass Containers
Catalog Number 15930371
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 mL
125 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
2 500 ml
4000 mL
Description:
Bidon en verre ambré avec bouchon
Cuve en verre transparent, à col large et avec bouchon en PP
Cuve en verre transparent, à col large, avec bouchon en PP
Flacon Boston rond en verre transparent avec bouchon à fermeture par le haut
Flacon avec garniture d’étanchéité à col large, en verre ambré et avec bouchon
Flacon rond Boston en verre ambré
Flacon rond en verre ambré Boston avec bouchon à septa avec opercule
Flacon rond en verre ambré avec bouchon à fermeture par le haut
Flacon rond en verre transparent avec bouchon à fermeture par le haut
Nbre par carton:
4
12
24
Protégez la qualité de vos produits ou de vos échantillons de laboratoire en salle blanche grâce aux récipients en verre certifiés à faible teneur en particules.
Protégez la qualité de vos produits ou de vos échantillons de laboratoire.Les récipients en verre certifiés à faible teneur en particules Thermo Scientific™ sont testés et certifiés afin de répondre aux critères de faible teneur en particules, étant assemblés de manière à contenir seulement 5 particules par millilitre > 0,5 micron.Une variante de ces récipients certifiés à faible teneur en particules est disponible dans un grand format.Les récipients non standard peuvent être nettoyés sur mesure sur demande.
Caractéristiques principales :
  • Verre de classe 100/10
  • Un certificat d’analyse est fourni avec chaque expédition
  • Disponible en transparent ou ambré
  • Assemblage avec des bouchons en polypropylène à faible relargage avec revêtement en PTFE chimiquement inerte et ne contenant pas d’adhésifs
  • Flacons individuels conditionnés dans des poches doubles afin de préserver leur intégrité jusqu’au point d’utilisation
  • Bidons de 4 litres adaptés aux expéditions de substances dangereuses associés à un conditionnement combiné
Recommandé pour :
applications à faible teneur en particules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité 4 oz, 125 ml
Joint de fermeture PTFE / silicone
Matériau du bouchon Polypropylène, faible déversement
Taille du bouchon 24 à 414 mm
Diamètre (métrique) 47,63 mm
Hauteur (impériale) 4,375 in
Hauteur (métrique) 111,13 mm
Capacité (métrique) 125 mL
Capacité (impériale) 4 oz.
Couleur Ambré
Description Flacon rond en verre ambré avec bouchon à fermeture par le haut
Diamètre (impériale) 1,875 in
Matériau Verre
Nbre par carton 12